Learn More
SCAT™ Tapones de seguridad para HPLC, V2.0
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16463799 Tienda SCAT Europe Productos
Change view
Click to view available options
Material:
PTFE
Polipropileno
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tamaño de rosca:
GL 28
GL 45
GL/S40
GL45
GL 45
Incluye:
1 x conector PTFE con 4 mm de D.E., válvula neumática
1 conexión PFA con D.E. de 1,6/2,3/3,2 mm, válvula de aire
1 conexión PFA con D.E. de 1,6/2,3/3,2 mm, válvula de aire 90° inclinada
2 x conectores de PP de 1,6/2,3/3,3 mm de D.E., válvula neumática, indicador de cambio, tapón ciego de PP, campo de etiquetado
2 conexiones PFA con D.E. de 1,6/2,3/3,2 mm, tapón ciego de PFA, válvula de aire
2 conexión PFA con D.E. de 1,6/2,3/3,2 mm, válvula de aire
2 conexión PFA con D.E. de 1,6/2,3/3,2 mm, válvula de aire 90° inclinada
3 x conectores de PP de 1,6/2,3/3,3 mm de D.E., válvula neumática, indicador de cambio, 2 x tapón ciego de PP, campo de etiquetado
3 conexión PFA con D.E. de 1,6/2,3/3,2 mm, válvula de aire
4 x conectores de PFA de 1,6/2,3/3,2 mm de D.E., válvula neumática, indicador de cambio, 3 x tapón ciego de PFA, campo de etiquetado
4 conexión PFA con D.E. de 1,6/2,3/3,2 mm, válvula de aire
6 conexión PFA con D.E. de 1,6/2,3/3,2 mm, válvula de aire
Tamaño de la unidad:
1 hoja
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de rosca Incluye unitSize
16463799 Politetrafluoroetileno (PTFE) GL 45 4 conexión PFA con D.E. de 1,6/2,3/3,2 mm, válvula de aire cada uno
17172036 PTFE GL/S40 1 conexión PFA con D.E. de 1,6/2,3/3,2 mm, válvula de aire cada uno
17843530 Politetrafluoroetileno (PTFE) GL/S40 1 conexión PFA con D.E. de 1,6/2,3/3,2 mm, válvula de aire cada uno
16403789 Politetrafluoroetileno (PTFE) GL 45 1 conexión PFA con D.E. de 1,6/2,3/3,2 mm, válvula de aire cada uno
17833530 Polipropileno GL 45 1 conexión PFA con D.E. de 1,6/2,3/3,2 mm, válvula de aire cada uno
16453819 Politetrafluoroetileno (PTFE) GL 45 1 conexión PFA con D.E. de 1,6/2,3/3,2 mm, válvula de aire 90° inclinada cada uno
17112576 PTFE GL/S40 2 conexiones PFA con D.E. de 1,6/2,3/3,2 mm, tapón ciego de PFA, válvula de aire cada uno
17150711 PTFE GL 28 2 conexiones PFA con D.E. de 1,6/2,3/3,2 mm, tapón ciego de PFA, válvula de aire cada uno
16403809 Politetrafluoroetileno (PTFE) GL 45 2 conexión PFA con D.E. de 1,6/2,3/3,2 mm, válvula de aire cada uno
16483819 Politetrafluoroetileno (PTFE) GL 45 2 conexión PFA con D.E. de 1,6/2,3/3,2 mm, válvula de aire 90° inclinada cada uno
16439423 Politetrafluoroetileno (PTFE) GL 45 3 conexión PFA con D.E. de 1,6/2,3/3,2 mm, válvula de aire cada uno
17848733 Polipropileno GL 45 4 x conectores de PFA de 1,6/2,3/3,2 mm de D.E., válvula neumática, indicador de cambio, 3 x tapón ciego de PFA, campo de etiquetado cada uno
16493799 Politetrafluoroetileno (PTFE) GL 45 6 conexión PFA con D.E. de 1,6/2,3/3,2 mm, válvula de aire cada uno
17868733 Politetrafluoroetileno (PTFE) GL 45 1 x conector PTFE con 4 mm de D.E., válvula neumática cada uno
18686488 Polipropileno GL45 2 x conectores de PP de 1,6/2,3/3,3 mm de D.E., válvula neumática, indicador de cambio, tapón ciego de PP, campo de etiquetado 1 hoja
18616498 Polipropileno GL45 3 x conectores de PP de 1,6/2,3/3,3 mm de D.E., válvula neumática, indicador de cambio, 2 x tapón ciego de PP, campo de etiquetado 1 hoja
16 options
Código de producto. 16463799
Marca: SCAT™ 307410
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las tapas de seguridad V2.0 están diseñadas para la extracción segura de disolventes cuando se trabaja con cualquier sistema de HPLC/UHPLC. Extraiga sus disolventes de forma segura de las botellas y los depósitos sin exponerse a los gases y vapores peligrosos de los disolventes.
Los tapones de seguridad SCAT™ V2.0 proporcionan la máxima seguridad para el suministro de disolventes para HPLC.
  • Los materiales de alta calidad garantizan la máxima seguridad para el personal y el laboratorio
  • Tapón de rosca giratorio 360° y esterilizable en autoclave de hasta 200 °C para una máxima flexibilidad
  • Estructura estable para una mayor seguridad y manipulación sencilla
  • Resistente a productos químicos como disolventes orgánicos agresivos
  • Diseño atractivo y disposición clara de las conexiones
  • Diseño mejorado para facilitar la conexión de capilares en varios colores
  • Válvula de aire libre con indicador de cambio incluido con cada tapón de seguridad
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Frascos de laboratorio
Incluye 4 conexión PFA con D.E. de 1,6/2,3/3,2 mm, válvula de aire
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tamaño (métrico) 3,2 mm (D.E.) Conector
Tamaño de rosca GL 45
Para utilizar con (aplicación) Sistemas HPLC
Tipo Tapón de seguridad IV