Learn More
SCAT Tapones de seguridad para residuos de HPLC, V2.0
Descripción
- Descubra la flexibilidad del sistema líder mundial en la seguridad de disolventes
- SafetyWasteCap con rosca S 60/61 en el nuevo diseño de generación 2.0
- Protección óptima al recoger residuos líquidos tóxicos o peligrosos
- Sistema flexible con conexiones y conectores de tubo en diferentes tamaños
- Con múltiples opciones para conectar tubos y capilares de diferentes tamaños
- Ahorro de tiempo en el cambio de los recipientes de residuos mientras los tubos son fijo
- Resistente a medios agresivos
- Cuerpo de PTFE que gira libremente 360°: Facilita el cambio del recipiente sin distorsión de los tubos
- Cuerpo con sello FKM integrado: Proporciona una conexión hermetica a la abertura del recipiente y se adapta suavemente incluso a superficies de vidrio resistentes. Una capa adicional de PTFE protege el sello del contacto directo con los disolventes.
- Conectores de PFA: Diseño mejorado para facilitar la conexión de los tubos - Excelente resistencia química - Clasificación de inflamabilidad V-0 (UL-94)
- PTFE de grado médico: Excelente resistencia química Apto para alimentos Cumple con la FDA -
- Clasificación de inflamabilidad V-0 (UL-94)
- Etiqueta de inserción: Marque los frascos con descripciones individuales
- Tapón de rosca de PPS: Esterilizable en autoclave/esterilizable hasta 200 °C - Clasificación de inflamabilidad V-0 (UL-94)
- Diseño ergonómico: Mayor estabilidad y construcción - Manejo mejorado - Fácil instalación - Intercambio inteligente
- Amplia gama de accesorios, opcional: filtros de escape, uso de embudo, control de nivel que evita el desbordamiento de recipientes
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 55.5 mm |
| Longitud (métrico) | 61 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Recipiente para eliminación de residuos |
| Incluye | 4 × 2,3/3,2 mm de D.E., 1 × 5,0 - 11,5 mm de D.I.+ conector para el filtro de escape |
| Material | PTFE |
| Tamaño | 4 × 2,3/3,2 mm de D.E., 1 × 6,4 - 9 mm de D.I. |
| Tamaño de rosca | S60/61 |
| Tamaño de rosca (métrico) | S60/61 |
| Para utilizar con (aplicación) | Sistema de eliminación de residuos |
| Tipo | SafetyWasteCap |