Learn More
SCAT™ Safety Waste Caps, Electrostatic Conductive
Código de producto. 17805714 Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Tamaño de rosca:
S50
S60/61
S70/71
S90
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. 17805714
Marca: SCAT™ 460050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
SCAT Safety Waste Caps, made of PTFE-EL, are hermetically sealing caps for the safe disposal of your liquid HPLC waste. The SCAT exhaust filter with three layers of activated carbon binds vapors from solvents, acids and alkalis. It ensures safe pressure equalization and occupational safety.
  • Fabricados con material PTFE-EL conductor de la electricidad para evitar descargas estáticas
  • Disponible con sereral amenaza tamaños y números puertos capilares (5 - 11,5 mm ID)
  • Conexión GL14 para uso con filtros de escape SCAT
Especificaciones
Incluye 2 x racor PFA 2,3 mm DE, 2 x racor PFA 3,2 mm DE, 1 x conector de tubo PP 5- 11,5 mm ID, 1 x conexión GL14 para filtro de escape
Material PTFE-EC
Tamaño de rosca S50
Tipo Waste Cap
Color Negro