Descripción
- Accesorio para Safety Waste Cap 'LISA', V3.0
- Para ampliar y acoplar varios componentes, como un embudo
- Fabricado con PTFE para una resistencia química óptima
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Presenta conductividad eléctrica |
| Incluye | Tapón obturador Satellite |
| Tamaño de rosca | M30x35 |
| Para utilizar con | Sistemas de HPLC/UHPLC |
| Material | PTFE |