Learn More
SCAT™ Safety Waste Cap 'LISA', V3.0
Código de producto. 17878733 Tienda SCAT Europe Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca:
B53
B63
B83
G45
GL45
S50
S51
S55
S60/61
S65
S70
S70/71
S90
S95
Incluye:
4 conexiones de 1,6/2,3/3,2 mm de diámetro exterior, 4 tapones ciegos de PFA, 3 conexiones de 5,0 a 11,5 mm de diámetro interior, 3 tapones ciegos de PTFE + tapón ciego para el filtro de escape
4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD, 4 x tapón ciego de PFA, 3 x 5 - 11,5 mm ID, 3 x tapón ciego de PTFE + conector para filtro de escape
4 x conectores de 1,6/2,3/3,2 mm de D.E., 4 tapones ciegos de PFA, 3 conectores de 5 a 11,5 mm de D.I., 3 tapones ciegos de PTFE
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. Tamaño de rosca Incluye unitSize
17878733 S50 4 x conectores de 1,6/2,3/3,2 mm de D.E., 4 tapones ciegos de PFA, 3 conectores de 5 a 11,5 mm de D.I., 3 tapones ciegos de PTFE cada uno
17285044 G45 4 conexiones de 1,6/2,3/3,2 mm de diámetro exterior, 4 tapones ciegos de PFA, 3 conexiones de 5,0 a 11,5 mm de diámetro interior, 3 tapones ciegos de PTFE + tapón ciego para el filtro de escape cada uno
17295044 S50 4 conexiones de 1,6/2,3/3,2 mm de diámetro exterior, 4 tapones ciegos de PFA, 3 conexiones de 5,0 a 11,5 mm de diámetro interior, 3 tapones ciegos de PTFE + tapón ciego para el filtro de escape cada uno
17205054 S51 4 conexiones de 1,6/2,3/3,2 mm de diámetro exterior, 4 tapones ciegos de PFA, 3 conexiones de 5,0 a 11,5 mm de diámetro interior, 3 tapones ciegos de PTFE + tapón ciego para el filtro de escape cada uno
17225054 S55 4 conexiones de 1,6/2,3/3,2 mm de diámetro exterior, 4 tapones ciegos de PFA, 3 conexiones de 5,0 a 11,5 mm de diámetro interior, 3 tapones ciegos de PTFE + tapón ciego para el filtro de escape cada uno
17898733 S55 4 x conectores de 1,6/2,3/3,2 mm de D.E., 4 tapones ciegos de PFA, 3 conectores de 5 a 11,5 mm de D.I., 3 tapones ciegos de PTFE cada uno
17235054 S60/61 4 conexiones de 1,6/2,3/3,2 mm de diámetro exterior, 4 tapones ciegos de PFA, 3 conexiones de 5,0 a 11,5 mm de diámetro interior, 3 tapones ciegos de PTFE + tapón ciego para el filtro de escape cada uno
17225064 S60/61 4 conexiones de 1,6/2,3/3,2 mm de diámetro exterior, 4 tapones ciegos de PFA, 3 conexiones de 5,0 a 11,5 mm de diámetro interior, 3 tapones ciegos de PTFE + tapón ciego para el filtro de escape cada uno
17255054 S65 4 conexiones de 1,6/2,3/3,2 mm de diámetro exterior, 4 tapones ciegos de PFA, 3 conexiones de 5,0 a 11,5 mm de diámetro interior, 3 tapones ciegos de PTFE + tapón ciego para el filtro de escape cada uno
17818743 S70 4 x conectores de 1,6/2,3/3,2 mm de D.E., 4 tapones ciegos de PFA, 3 conectores de 5 a 11,5 mm de D.I., 3 tapones ciegos de PTFE cada uno
17265054 S70/71 4 conexiones de 1,6/2,3/3,2 mm de diámetro exterior, 4 tapones ciegos de PFA, 3 conexiones de 5,0 a 11,5 mm de diámetro interior, 3 tapones ciegos de PTFE + tapón ciego para el filtro de escape cada uno
17285054 S90 4 conexiones de 1,6/2,3/3,2 mm de diámetro exterior, 4 tapones ciegos de PFA, 3 conexiones de 5,0 a 11,5 mm de diámetro interior, 3 tapones ciegos de PTFE + tapón ciego para el filtro de escape cada uno
17295054 S95 4 conexiones de 1,6/2,3/3,2 mm de diámetro exterior, 4 tapones ciegos de PFA, 3 conexiones de 5,0 a 11,5 mm de diámetro interior, 3 tapones ciegos de PTFE + tapón ciego para el filtro de escape cada uno
17215064 GL45 4 conexiones de 1,6/2,3/3,2 mm de diámetro exterior, 4 tapones ciegos de PFA, 3 conexiones de 5,0 a 11,5 mm de diámetro interior, 3 tapones ciegos de PTFE + tapón ciego para el filtro de escape cada uno
17205064 GL45 4 conexiones de 1,6/2,3/3,2 mm de diámetro exterior, 4 tapones ciegos de PFA, 3 conexiones de 5,0 a 11,5 mm de diámetro interior, 3 tapones ciegos de PTFE + tapón ciego para el filtro de escape cada uno
17235064 GL45 4 conexiones de 1,6/2,3/3,2 mm de diámetro exterior, 4 tapones ciegos de PFA, 3 conexiones de 5,0 a 11,5 mm de diámetro interior, 3 tapones ciegos de PTFE + tapón ciego para el filtro de escape cada uno
17215054 B53 4 conexiones de 1,6/2,3/3,2 mm de diámetro exterior, 4 tapones ciegos de PFA, 3 conexiones de 5,0 a 11,5 mm de diámetro interior, 3 tapones ciegos de PTFE + tapón ciego para el filtro de escape cada uno
17245054 B63 4 conexiones de 1,6/2,3/3,2 mm de diámetro exterior, 4 tapones ciegos de PFA, 3 conexiones de 5,0 a 11,5 mm de diámetro interior, 3 tapones ciegos de PTFE + tapón ciego para el filtro de escape cada uno
17275054 B83 4 conexiones de 1,6/2,3/3,2 mm de diámetro exterior, 4 tapones ciegos de PFA, 3 conexiones de 5,0 a 11,5 mm de diámetro interior, 3 tapones ciegos de PTFE + tapón ciego para el filtro de escape cada uno
17885724 S90 4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD, 4 x tapón ciego de PFA, 3 x 5 - 11,5 mm ID, 3 x tapón ciego de PTFE + conector para filtro de escape 1 set
20 options
Código de producto. 17878733
Marca: SCAT™ 450050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La última generación de un sistema modular moderno y universalmente ampliable para la eliminación segura de residuos líquidos de HPLC/UHPLC. Ningún otro sistema de eliminación en el mercado de los laboratorios ofrece un número tan elevado de roscas, conexiones y opciones de ampliación individuales.
The basic module includes a Safety Waste Cap V3.0 'LISA' with your selected thread size. Included in the scope of delivery are a further 23 accessories. In addition, a variety of other SCAT™ accessories such as a funnel or an exhaust air filter can be docked to the Safety Waste Cap LISA V3.0. You will find a selection listed in the ordering table:
  • Satelite blind plug for extending and attaching various components such as a funnel
  • Tube connector for connection for larger tubes with 5 to 11.5 mm ID
  • Satellite made of PTFE for optimal chemical resistance
  • 360° freely rotatable screw cap for easy changing of the container without twisting the tubing
  • Fittings with improved design for easier connection of capillaries with 1.6 mm, 2.3 mm or 3.2 mm OD
  • SCAT™ exhaust filters block harmful vapors with the help of optimized activated carbon and ensure safe pressure equalization in the waste containers
  • Huge scope of delivery of fittings, blind plugs, and accessories ensures that docking system is ready for immediate use
Especificaciones
Incluye 4 x conectores de 1,6/2,3/3,2 mm de D.E., 4 tapones ciegos de PFA, 3 conectores de 5 a 11,5 mm de D.I., 3 tapones ciegos de PTFE
Material PTFE-EC
Tamaño de rosca S50
Para utilizar con (aplicación) HPLC and UHPLC Systems
Tipo Waste Cap