Learn More
SCAT™ Safety Waste Cap 'LISA', V3.0
Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Tamaño de rosca:
B53
B63
B83
G45
GL45
S50
S51
S55
S60/61
S65
S70
S70/71
S90
S95
Incluye:
4 conexiones de 1,6/2,3/3,2 mm de diámetro exterior, 4 tapones ciegos de PFA, 3 conexiones de 5,0 a 11,5 mm de diámetro interior, 3 tapones ciegos de PTFE + tapón ciego para el filtro de escape
4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD, 4 x tapón ciego de PFA, 3 x 5 - 11,5 mm ID, 3 x tapón ciego de PTFE + conector para filtro de escape
4 x conectores de 1,6/2,3/3,2 mm de D.E., 4 tapones ciegos de PFA, 3 conectores de 5 a 11,5 mm de D.I., 3 tapones ciegos de PTFE
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Descripción
El módulo básico incluye un tapón de residuos de seguridad SafetyWasteCap V3.0 'LISA' con el tamaño de rosca seleccionado. En el ámbito de la entrega se incluyen otros 23 accesorios. Además, se puede acoplar una variedad de accesorios SCAT, como un embudo o un filtro de aire de escape, al tapón de residuos de seguridad SafetyWasteCap LISA V3.0. Encontrará una selección en la tabla de pedidos:
- Tapón obturador de satélite: para extender y conectar varios componentes, como un embudo.
- Conector de tubo: para la conexión de tubos de mayor tamaño con un D.I. de 5 a 11,5 mm.
- Satélite fabricado con PTFE: para una resistencia química óptima.
- Tapón de rosca giratorio de 360° libremente: para cambiar fácilmente el recipiente sin torcer el tubo
- Accesorios: con un diseño mejorado para facilitar la conexión de los capilares con un D.E. de 1,6 mm, 2,3 mm o 3,2 mm.
- Conexión del filtro de escape: los filtros de escape SCAT bloquean los vapores nocivos con la ayuda de carbón activado optimizado y garantizan una compensación de presión segura en los recipientes de residuos
- El enorme ámbito de entrega de accesorios y tapones obturadores, así como accesorios como filtros de escape y embudos, garantiza que el sistema de acoplamiento esté listo para su uso inmediato.
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | 4 conexiones de 1,6/2,3/3,2 mm de diámetro exterior, 4 tapones ciegos de PFA, 3 conexiones de 5,0 a 11,5 mm de diámetro interior, 3 tapones ciegos de PTFE + tapón ciego para el filtro de escape |
| Material | PTFE |
| Tamaño de rosca | S60/61 |
| Para utilizar con (aplicación) | Sistemas de HPLC / UHPLC |
| Tipo | Presenta conductividad eléctrica |