Learn More
Notrax Alfombrillas antifatiga de alta calidad Safety Stance Solid™
Código de producto. p-7227283
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
102 x 66 cm
163 x 97 cm
315 x 97 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17742248 102 x 66 cm cada uno
17762248 163 x 97 cm cada uno
17752248 315 x 97 cm cada uno
3 options
Código de producto. 17742248
Marca: Notrax 649S2640OB
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Alfombrillas antifatiga de alta calidad para entornos industriales de alta resistencia. El exclusivo patrón de superficie de DiamondGrid™ garantiza una pisada segura para evitar resbalones y caídas mientras los canales drenan la exposición accidental al aceite.
  • Alfombrillas antifatiga de alta calidad para entornos industriales de alta resistencia
  • El exclusivo patrón de superficie de DiamondGrid™ garantiza una pisada segura para evitar resbalones y caídas mientras los canales drenan la exposición accidental al aceite
  • Su diseño cerrado garantiza una limpieza sencilla y evita que los objetos pequeños se caigan debajo de la alfombrilla
  • Fabricada con compuesto de caucho de nitrilo al 100 % diseñada para resistir aceites industriales y productos químicos agresivos
  • Adecuado para operaciones de varios turnos
  • Extraordinaria comodidad al trabajador derivada de una plataforma de trabajo resistente de 20 mm de grosor
  • Las alfombrillas de tamaño estándar para estaciones de trabajo individuales se pueden colocar libremente y no requieren instalación
  • Bordes de color naranja de caucho de nitrilo muy visibles incluidos en 3 lados para mayor seguridad para evitar tropiezos
  • Sin cambios
  • Sin silicona, por lo que es segura para las instalaciones de pintado de vehículos
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 102 x 66 cm
Color Negro/naranja
Longitud (imperial) 3,3 ft
Longitud (métrico) 102 cm
Material Caucho de nitrilo
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 66 cm