Learn More
SCAT Vertedor de seguridad
Código de producto. 10262770 Tienda SCAT Europe Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño del tapón:
S55
S60/61
S70/71
Descripción:
Fijo
Los tubos
Rígida
Rígido con ventilación
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño del tapón Descripción unitSize
10262770 S60/61 Los tubos cada uno
10399309 S55 Rígida cada uno
10589680 S55 Los tubos cada uno
10309509 S60/61 Rígido con ventilación cada uno
10639880 S60/61 Fijo cada uno
10344470 S70/71 Los tubos cada uno
6 options
Código de producto. 10262770
Marca: SCAT 610501
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Vertedor de seguridad con tapón de rosca integrado para la dispensación segura de líquidos.
  • Adecuado para contenedor de residuos de Politainer
  • Versiones flexibles y rígidas disponibles
  • Para las roscas habituales del recipiente S55, S60/61 y S40/71
  • Fabricadas con PEHD de alta calidad o con un material PEHD-EC electroconductor con ventilación adicional
  • Información de órdenes
    dimSize
    Especificaciones
    Tamaño del tapón S60/61
    Descripción Los tubos
    Color Blanco translúcido
    Para utilizar con (aplicación) Vertido sencillo y seguro de líquidos de los recipientes
    Para utilizar con (equipo) Bidón, recipiente y frascos
    Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
    Tipo de producto Boquilla de seguridad