Learn More
Ark-Plas Products™ Envoltura en espiral de seguridad
Descripción
- Polietileno resistente a la intemperie
- Protección contra abrasión para cables
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 0,062 mm |
| Material | Polietileno |
| Diámetro exterior (imperial) | 5/8 pulg |
| Longitud global (métrico) | 100 mm |
| Grosor (métrico) | 0,062 mm |
| Color | Verde fluorescente |