Learn More
Brady™ Señal de seguridad sin texto: prohibido el acceso a personas no autorizadas
Código de producto. p-7227786
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
100 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
15604207 100 mm cada uno
16200051 200 mm cada uno
2 options
Código de producto. 15604207
Marca: Brady™ 222923
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Señal de seguridad para indicar la acción obligatoria.
  • Mejora la seguridad en el lugar de trabajo
Especificaciones
Alternate Part Number PIC 209-DIA 100-B7527
Material Polipropileno
Diámetro (métrico) 100 mm
Forma Redondo
Color Negro y rojo sobre blanco