Learn More
Checkers Minijorobas Safety Rider™
Descripción
- La minijoroba Safety Rider™ es un dispositivo modular único para calmar el tráfico diseñado para reducir la velocidad del tráfico mientras mantiene un flujo de tráfico continuo
- La minijoroba está construida con unidades entrelazadas con un sistema de ranura y lengüeta
- Esto permite unir los montículos para cubrir el ancho de cualquier calzada
- Las tapas de los extremos están disponibles para proporcionar un acabado suave a los extremos de la joroba
- Safety Rider™ está fabricado con neumáticos 100 % reciclados
- A diferencia de las jorobas de asfalto, nuestras minijorobas están preformadas para un perfil uniforme y una conducción suave y segura
- Las minijorobas son sencillas de instalar y no requieren cierres de carreteras
- Los protectores de plástico se insertan en orificios pretaladrados, y las unidades se atornillan para evitar que se muevan
- Safety Rider™ se puede quitar fácilmente para guardarlo o reubicarlo
- Los minirreductores de velocidad son ideales para reducir la velocidad del tráfico en estacionamientos y cruces escolares, áreas de juegos, hospitales, estacionamientos y en cualquier lugar donde se requiera un flujo de tráfico lento
- El tráfico de camiones con cargas pesadas se ve facilitado por la minijoroba Safety Rider™
- La cinta altamente reflectante moldeada proporciona una visibilidad óptima incluso en noches oscuras, alertando a los conductores con mucha antelación
- Las minijorobas Safety Rider™ están cubiertas por una garantía de 3 años; 1 año en la cinta (bajo uso normal)
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (imperial) | 35 in |
| Longitud (métrico) | 90 cm |
| Anchura (métrico) | 50 cm |
| Color | Negro, Blanco |
| Material | Caucho reciclado |
| Tipo | Minijorobas |