Learn More
SymLine™ Accesorios para Signalbox y amplificadores de conmutación
Click to view available options
Incluye:
10 Sistemas de cierre resellables Dual Lock
Cable de señal (10 m)
Cable de señal (3 m)
Cable de señal (5 m)
Cable para contacto de relé
Carcasa para el amplificador del interruptor de aislamiento
Cinta de cierre de aro y bucle
Fuente de alimentación: UE 220/230 V
Juego de cables
Lámpara de señalización, soporte magnético, cable (3 m)
Sensor de disco, alarma en estado completo
Sensor de disco, nivel de vacío
Soporte para sensor discal
Tipo de producto:
Cable de señal
Cable de señal
Carcasa
Cierre Dual Lock
Cierre de función doble
Fuente de alimentación
Juego de cables
Sensor de disco
Soporte
Visualización de la caja de señales
Tamaño de la unidad:
1 hoja
1 set
cada uno
paquete de 10
Descripción
Los LED y el zumbador acústico le advierten a su debido tiempo antes de que el nivel de llenado de los recipientes de recogida alcance una altura crítica. Cuando se cambia el contenedor, la alerta se puede silenciar a través del nuevo panel táctil. Las bombas y otros dispositivos externos se pueden activar cómodamente a través de la interfaz integrada. Conforme a las directivas de ATEX, los sensores Ex se deben instalar junto con un amplificador de interrupción cuando se utilizan en zonas propensas a explosiones (zonas Ex). Las cajas de señales y el amplificador de interruptor se deben colocar fuera de la zona Ex.• Supervisar dos niveles de llenado a la vez • Panel táctil • Control de nivel a través de LED de estado • Señales de alarma óptica y acústica • Compatible con el amplificador de interruptor ATEX: un sinónimo muy utilizado para las directivas ATEX de la Unión Europea. El término ATEX viene de la abreviatura francesa de ATmosphere EXplosive (atmósfera explosiva). En la actualidad, esta normativa consta de dos directivas de la UE sobre prevención de explosiones, en concreto, la Directiva sobre equipos ATEX 2014/34/UE y la Directiva sobre el lugar de trabajo ATEX 1999/92/CE.
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 3 m |
| Incluye | Cable de señal (3 m) |
| Para utilizar con (aplicación) | Accessorizing Signalbox and Switch Amplifier |
| Para utilizar con (equipo) | Control de nivel electrónico |
| Tipo de producto | Cable de señal |