Learn More
SymLine™ Accesorios para Signalbox y amplificadores de conmutación
Código de producto. 10810021
Change view
Click to view available options
Incluye:
10 Sistemas de cierre resellables Dual Lock
Cable de señal (10 m)
Cable de señal (3 m)
Cable de señal (5 m)
Cable para contacto de relé
Carcasa para el amplificador del interruptor de aislamiento
Cinta de cierre de aro y bucle
Fuente de alimentación: UE 220/230 V
Juego de cables
Lámpara de señalización, soporte magnético, cable (3 m)
Sensor de disco, alarma en estado completo
Sensor de disco, nivel de vacío
Soporte para sensor discal
Tipo de producto:
Cable de señal
Cable de señal
Carcasa
Cierre Dual Lock
Cierre de función doble
Fuente de alimentación
Juego de cables
Sensor de disco
Soporte
Visualización de la caja de señales
Tamaño de la unidad:
1 hoja
1 set
cada uno
paquete de 10
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tipo de producto unitSize
10810021 10 Sistemas de cierre resellables Dual Lock Cierre Dual Lock paquete de 10
10669290 Cable de señal (3 m) Cable de señal cada uno
10104574 Cable de señal (5 m) Cable de señal cada uno
10202570 Cable de señal (10 m) Cable de señal cada uno
10810571 Sensor de disco, nivel de vacío Sensor de disco cada uno
10337759 Sensor de disco, alarma en estado completo Sensor de disco cada uno
15912531 Juego de cables Juego de cables 1 set
10657145 Cable para contacto de relé Cable de señal cada uno
10367589 Fuente de alimentación: UE 220/230 V Fuente de alimentación cada uno
16593532 Carcasa para el amplificador del interruptor de aislamiento Carcasa cada uno
10121310 Cinta de cierre de aro y bucle Cierre de función doble cada uno
18676478 Soporte para sensor discal Soporte 1 hoja
18606488 Lámpara de señalización, soporte magnético, cable (3 m) Visualización de la caja de señales 1 hoja
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 10810021 Proveedor SymLine™ N.º de proveedor 900107
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Supervise dos niveles de llenado a la vez, integración perfecta en el mobiliario del laboratorio con la caja de señalización incorporada
Los LED y el zumbador acústico le advierten a su debido tiempo antes de que el nivel de llenado de los recipientes de recogida alcance una altura crítica. Cuando se cambia el contenedor, la alerta se puede silenciar a través del nuevo panel táctil. Las bombas y otros dispositivos externos se pueden activar cómodamente a través de la interfaz integrada. Conforme a las directivas de ATEX, los sensores Ex se deben instalar junto con un amplificador de interrupción cuando se utilizan en zonas propensas a explosiones (zonas Ex). Las cajas de señales y el amplificador de interruptor se deben colocar fuera de la zona Ex.• Supervisar dos niveles de llenado a la vez • Panel táctil • Control de nivel a través de LED de estado • Señales de alarma óptica y acústica • Compatible con el amplificador de interruptor ATEX: un sinónimo muy utilizado para las directivas ATEX de la Unión Europea. El término ATEX viene de la abreviatura francesa de ATmosphere EXplosive (atmósfera explosiva). En la actualidad, esta normativa consta de dos directivas de la UE sobre prevención de explosiones, en concreto, la Directiva sobre equipos ATEX 2014/34/UE y la Directiva sobre el lugar de trabajo ATEX 1999/92/CE.
Especificaciones
Tipo de tapón Cierre Dual Lock
Cantidad 1 cada uno
Incluye 10 Sistemas de cierre resellables Dual Lock
Para utilizar con (aplicación) Accessorizing Signalbox and Switch Amplifier
Para utilizar con (equipo) Sensores de disco de control de nivel
Tipo de producto Cierre Dual Lock