Learn More
Uvex Safety Gloves U-Fit 60168
Código de producto. p-200104594 Tienda Uvex Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
M
L
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
30216655 M paquete de 100
30216661 L paquete de 100
30216658 XL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30216655 Proveedor Uvex N.º de proveedor 6016808
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The Uvex U-Fit series of high-quality disposable safety gloves are made of NBR and ensure a high level of safety and functionality.
  • High-quality disposable safety gloves
  • Made of NBR
  • High level of safety and functionality
  • Reliable protection
  • Comfortable
  • Precise working in various application
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Asistencia sanitaria, Laboratorio, Industrial
Color Azul
Finger Thickness (English) 3 mil.
Finger Thickness (Metric) 0.08 mm
Latex Free Sí
Material NBR
Palm Thickness (English) 3 mil.
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
Tipo de producto Chemical Protection Gloves
Tamaño M
Grosor (imperial) 3 mil.
Grosor (métrico) 0.08 mm
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374 - 5 Solo hongos, bacterias
Revestimiento Unlined