Descripción
- High-quality disposable safety gloves
- Made of NBR
- High level of safety and functionality
- Reliable protection
- Comfortable
- Precise working in various application
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Asistencia sanitaria, Laboratorio, Industrial |
| Color | Azul |
| Finger Thickness (English) | 3 mil. |
| Finger Thickness (Metric) | 0.08 mm |
| Latex Free | Sí |
| Material | NBR |
| Palm Thickness (English) | 3 mil. |
| Palm Thickness (Metric) | 0.08 mm |
| Tipo de producto | Chemical Protection Gloves |
| Tamaño | Pequeño |
| Mostrar más |