Learn More
Uvex Safety Gloves Phynomic 60068
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
12
Tamaño de la unidad:
10 pares
Descripción
- Free of accelerators and dermatologically tested for skin compatibility (proDERM Institute)
- Ideal for allergy sufferers
Especificaciones
Especificaciones
| Coating Material | Aqua-Polymer |
| Color | Negro |
| Cut Resistance Rating | Level F |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Elastane, HPPE, Polyamide, Steel Fiber |
| Tipo de producto | Mechanical/Cut Protection Gloves (Heavy-duty) |
| Tamaño | 6 |