Learn More
Uvex Safety Gloves Phynomic 60068
Código de producto. 30245729 Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
12
Tamaño de la unidad:
10 pares
Código de producto. 30245729
Marca: Uvex 6006806
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Phynomic assembly and cut protection gloves are especially ergonomically shaped, sit like a second skin and are very light, flexible and breathable.
  • Free of accelerators and dermatologically tested for skin compatibility (proDERM Institute)
  • Ideal for allergy sufferers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Coating Material Aqua-Polymer
Color Negro
Cut Resistance Rating Level F
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Elastane, HPPE, Polyamide, Steel Fiber
Tipo de producto Mechanical/Cut Protection Gloves (Heavy-duty)
Tamaño 6