Learn More
uvex Safety Gloves HexArmor S6
Código de producto. p-200115206 Tienda Uvex Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
30533571 6 1 par
30533599 7 1 par
30533593 8 1 par
30533600 9 1 par
30533570 10 1 par
30533589 11 1 par
6 options
Código de producto. 30533571
Marca: uvex 6066806
HexArmor™ safety gloves are available in a variety of sizes and provide protection against cuts and pinpricks.
HexArmor™ brand products stand for exceptional protection.
  • The exclusive SuperFabric™ brand material offers pinprick protection and extremely high cut protection.
  • For exceptional impact protection, the patented IR-X™ Impact Exoskeleton™ is an attractive solution.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Estructura Seamless Knit
Coating Material Polyurethane
Color Blue, Light Blue
Cut Resistance Rating ANSI A6
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material SuperFabric™
Tipo de producto Cut-resistant Gloves
Tamaño 6
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Knitwrist
Grip Design Smooth
Revestimiento Seamless Lining
Tipo de empaquetado Pair
Índice de pinchazos ASTM F2878 LEVEL 4
Estilo de pulgar Straight
Afficher plus Afficher moins