Learn More
Deutsch Neumann™ Mangueras de gas de seguridad
Descripción
- Presión de trabajo a 100 mbar
- Para quemadores de gas que cumplan con la norma DIN 30 665
- Para todos los gases que cumplan con el Código de Trabajo G 260 de DVGW
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Manguera de gas |
| Para utilizar con (equipo) | Quemadores de gas de conformidad con DIN 30 665 y todos los gases |
| Longitud (métrico) | 600 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Todos los gases que cumplan con el Código de Trabajo G 260 de DVGW |