Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio ámbar redondos tipo boston transparentes con revestimiento de seguridad y tapones blancos de polipropileno
Código de producto. 16154497 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16154497 120 ml paquete de 24
16114467 240 ml paquete de 12
16124467 480 ml paquete de 12
16104467 950 ml paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16154497
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El vidrio de sodocálcico de tipo III es ideal para el almacenamiento de disolventes, productos químicos o muestras con revestimiento de plastisol, para una mayor seguridad, un mejor agarre y mayor dificultad de roturas.
  • Recubierto en capa de plastisol
  • El revestimiento infragmentable reduce la posibilidad de roturas
  • Si se rompe, el revestimiento de seguridad contendrá el contenido durante el tiempo suficiente para su eliminación
  • El revestimiento antideslizante también permite una mayor estabilidad, tanto en húmedo como en seco
  • No esterilizables en autoclave
Especificaciones
Capacidad (métrico) 120 ml
Capacidad (imperial) 4 oz
Color Ámbar
Diámetro exterior del cuello (métrico) 20 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 12 mm
Altura con tapón (métrico) 115 mm
Material Vidrio (tipo 3)
Cantidad 24
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 22-400
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Altura (métrico) 112 mm
Tipo de producto Frasco redondo Boston de seguridad con revestimiento
Revestimiento del tapón Espuma de PTFE/polietileno
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 22-400 mm
Diámetro (métrico) 48 mm