Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio ámbar redondos tipo boston transparentes con revestimiento de seguridad y tapones blancos de polipropileno
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
Descripción
- Recubierto en capa de plastisol
- El revestimiento infragmentable reduce la posibilidad de roturas
- Si se rompe, el revestimiento de seguridad contendrá el contenido durante el tiempo suficiente para su eliminación
- El revestimiento antideslizante también permite una mayor estabilidad, tanto en húmedo como en seco
- No esterilizables en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 480 ml |
| Capacidad (imperial) | 16 oz |
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 25 mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 16 mm |
| Altura con tapón (métrico) | 171 mm |
| Material | Vidrio (tipo 3) |
| Cantidad | 12 |
| Color del tapón | Blanco |
| Acabado del cuello | 28-400 |
| Mostrar más |