Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio ámbar redondos tipo boston transparentes con revestimiento de seguridad y tapones blancos de polipropileno
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
- Recubierto en capa de plastisol
- El revestimiento infragmentable reduce la posibilidad de roturas
- Si se rompe, el revestimiento de seguridad contendrá el contenido durante el tiempo suficiente para su eliminación
- El revestimiento antideslizante también permite una mayor estabilidad, tanto en húmedo como en seco
- No esterilizables en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 240 ml |
| Capacidad (imperial) | 8 oz |
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 21 mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 13 mm |
| Altura con tapón (métrico) | 139 mm |
| Material | Vidrio (tipo 3) |
| Cantidad | 12 |
| Color del tapón | Blanco |
| Acabado del cuello | 24-400 |
| Mostrar más |