Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio redondos tipo boston de color ámbar con revestimiento de seguridad y tapones fenólicos negros
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 120 ml |
| Capacidad (imperial) | 4 oz |
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 20 mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 12 mm |
| Altura con tapón (métrico) | 115 mm |
| Material | Vidrio (tipo 3) |
| Cantidad | 24 |
| Color del tapón | Negro |
| Acabado del cuello | 22-400 |
| Mostrar más |