Learn More
RETSCH Safety Closure Devices
1015.00€ - 1580.00€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15137696
|
RETSCH
22.867.0007 |
Para el tarro de molienda de ágata Comfort de 80 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10680822
|
RETSCH
22.867.0003 |
Para los tarros de molienda de acero inoxidable o carburo de tungsteno Comfort de 80 o 125 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10651392
|
RETSCH
22.867.0004 |
Para los tarros de molienda Comfort de 250 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10074831
|
RETSCH
22.867.0005 |
Para los tarros de molienda Comfort de 500 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10564102
|
RETSCH
22.867.0002 |
Para los tarros de molienda Comfort de 50 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Dispositivo de cierre de seguridad |