Learn More
RETSCH Dispositivos de cierre de seguridad
Tienda Retsch Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para el tarro de molienda de ágata Comfort de 80 ml
Para los tarros de molienda Comfort de 250 ml
Para los tarros de molienda Comfort de 500 ml
Para los tarros de molienda Comfort de 50 ml
Para los tarros de molienda de acero inoxidable o carburo de tungsteno Comfort de 80 o 125 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Dispositivo de cierre de seguridad |
| Para utilizar con (equipo) | Para los tarros de molienda Comfort de 500 ml |