Descripción
Las tapas de seguridad SCAT proporcionan la máxima seguridad para su suministro de disolventes de HPLC. Extraiga sus disolventes de forma segura de las botellas y depósitos sin exponerse a los gases y vapores peligrosos de los disolventes. Durante las reparaciones de las bombas de HPLC, el cierre de los SafetyCaps puede cerrarse para que los capilares y el filtro de disolvente permanezcan en el disolvente. De este modo, la bomba puede lavarse rápida y fácilmente al volver a funcionar después de las reparaciones.
- Adaptador Luer Lock
- Diseño de ajuste mejorado para facilitar la conexión
- Fabricado con PTFE de grado médico, accesorios PFA y tapón de rosca PPS
- Incluye espacio para el etiquetado individual
- Esterilizable en autoclave hasta + 200 °C
- Estructura estable para un mejor manejo
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Frascos de laboratorio |
| Incluye | 4 cierre, 4 conexiones de PFA de 3,2 mm de D.E. y válvula de aire |
| Material | PFA, PTFE, PPS |
| Tamaño (métrico) | Racor de 4,76 mm de diámetro exterior |
| Tamaño de rosca | GL 45 |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL45 |
| Para utilizar con (aplicación) | Sistemas HPLC |
| Tipo | SafetyCap |