Learn More
SCAT HPLC Safety Caps
Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Incluye:
1 conexión PFA con un D.E. de 3,2 mm, 1 válvula de aire
2 conexiones PFA con un D.E. de 3,2 mm, 1 válvula de aire
3 conexiones PFA con D.E. de 1,6/2,3/3,2 mm, 2 tapones ciegos PFA, 1 válvula de aire
3 conexiones PFA con un D.E. de 3,2 mm, 1 válvula de aire
4 conexiones PFA con un D.E. de 3,2 mm, 1 válvula de aire
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Los materiales de alta calidad garantizan la máxima seguridad para el personal y el laboratorio
- Tapón de rosca giratorio 360° y esterilizable en autoclave de hasta 200 °C para una máxima flexibilidad
- Estructura estable para una mayor seguridad y manipulación sencilla
- Resistente a productos químicos como disolventes orgánicos agresivos
- Diseño atractivo y disposición clara de las conexiones
- Diseño mejorado para facilitar la conexión de capilares en varios colores
- Válvula de aire libre con indicador de cambio incluido con cada SafetyCap
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Frascos de laboratorio |
| Incluye | 3 conexiones PFA con D.E. de 1,6/2,3/3,2 mm, 2 tapones ciegos PFA, 1 válvula de aire |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL38 |
| Para utilizar con (aplicación) | Sistemas HPLC |
| Tipo | Tapón de seguridad III |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |