Descripción
- Fabricado en HDPE, que es un conductor eléctrico muy robusto y extremadamente resistente a todos los disolventes que se utilizan habitualmente en laboratorios
- Cantidades de llenado desde 10 l para su uso con sistemas de HPLC hasta tambores de gran tamaño de 60 l para la recogida de grandes cantidades de recipientes, p. ej., en sistemas de eliminación profesionales SymLine
- Los tipos de rosca S50, S60/61, S70/71 y S90 se utilizan habitualmente en el laboratorio y son compatibles con la gama SCAT
- SafetyWasteCaps para la eliminación segura de sustancias peligrosas volátiles.
- Sus características especiales de seguridad como bandas de visibilidad integradas o flotadores garantizan una supervisión permanente del nivel de llenado.
- Su diseño práctico como recipientes que ahorran espacio permiten un almacenamiento seguro de residuos líquidos incluso en espacios pequeños o en cabinas donde hay productos peligrosos.
La amplia gama de recipientes que son conductores eléctricos incluye una gran variedad de diseños para uso individual en el laboratorio con el fin de eliminar disolventes. Perfectamente adecuados para combinarlos con los sistemas de eliminación de residuos SymLine o SCAT SafetyWasteCaps.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 7,9 gal |
| Capacidad (métrico) | 30 L |
| Tamaño del tapón | S60/61 |
| Color | Negro |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 240 x 450 x 380 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la recogida de residuos líquidos inflamables y adecuado para el sistema de seguridad S.C.A.T™ |
| Para utilizar con (equipo) | Embudos de seguridad |
| Incluye | Aprobación UN-Y |
| Material | HDPE |
| Mostrar más |