Learn More
SCAT™ Bidones de seguridad, HDPE-EC
Código de producto. 10344260 Tienda SCAT Europe Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
10 L
20 L
20 L
30 L
60 L
Tamaño del tapón:
S50
S60/61
S70/71
S90
Incluye:
Ahorra espacio
Aprobación UN-X; con tira de visualización
Aprobación UN-Y
Con flotador
Con rayas amarillas en el mango, sin certificación UN-Y.
Con rayas azules en la empuñadura, sin certificación UN Y.
Con rayas rojas en el mango, sin certificación UN-Y.
Con rayas verdes en el mango, sin certificación UN-Y.
Flotador
Recipiente con aprobación UN-Y
Recipiente con aprobación UN-Y
Recipiente con flotador
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Incluye unitSize
10344260 60 L S70/71 Aprobación UN-Y cada uno
17141521 5 L S50 Ahorra espacio cada uno
17937250 5 L S50 Recipiente con flotador cada uno
10125663 10 L S60/61 Flotador 1 PCS
17101521 10 L S60/61 Con rayas azules en la empuñadura, sin certificación UN Y. cada uno
17111521 10 L S60/61 Con rayas amarillas en el mango, sin certificación UN-Y. cada uno
17121521 10 L S60/61 Con rayas rojas en el mango, sin certificación UN-Y. cada uno
17131521 10 L S60/61 Con rayas verdes en el mango, sin certificación UN-Y. cada uno
10666994 10 L S60/61 Aprobación UN-Y cada uno
12313243 10 L S90 Aprobación UN-X; con tira de visualización cada uno
17917250 10 L S60/61 Recipiente con aprobación UN-Y cada uno
10094014 20 L S60/61 Flotador 1 PCS
10374790 20 L S60/61 Aprobación UN-Y cada uno
17977260 20 L S60/61 Recipiente con aprobación UN-Y cada uno
17191511 30 L S60/61 Con flotador cada uno
15319925 30 L S60/61 Aprobación UN-Y cada uno
10492984 60 L S70/71 Con flotador cada uno
17 options
Código de producto. 10344260
Marca: SCAT™ 107940
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los recipientes de seguridad SCAT que son conductores eléctricos están fabricados en material de PE-HD-el de alta calidad. Debido a su capacidad de conexión a tierra, se pueden evitar las chispas causadas por descargas eléctricas al desechar líquidos de laboratorio inflamables o explosivos.
  • Fabricado en HDPE, que es un conductor eléctrico muy robusto y extremadamente resistente a todos los disolventes que se utilizan habitualmente en laboratorios
  • Cantidades de llenado desde 10 l para su uso con sistemas de HPLC hasta tambores de gran tamaño de 60 l para la recogida de grandes cantidades de recipientes, p. ej., en sistemas de eliminación profesionales SymLine
  • Los tipos de rosca S50, S60/61, S70/71 y S90 se utilizan habitualmente en el laboratorio y son compatibles con la gama SCAT
  • SafetyWasteCaps para la eliminación segura de sustancias peligrosas volátiles.
  • Sus características especiales de seguridad como bandas de visibilidad integradas o flotadores garantizan una supervisión permanente del nivel de llenado.
  • Su diseño práctico como recipientes que ahorran espacio permiten un almacenamiento seguro de residuos líquidos incluso en espacios pequeños o en cabinas donde hay productos peligrosos.
La amplia gama de recipientes que son conductores eléctricos incluye una gran variedad de diseños para uso individual en el laboratorio con el fin de eliminar disolventes. Perfectamente adecuados para combinarlos con los sistemas de eliminación de residuos SymLine o SCAT SafetyWasteCaps.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 15,8 gal
Capacidad (métrico) 60 L
Tamaño del tapón S70/71
Color Negro
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 330 x 690 x 400 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la recogida de residuos líquidos inflamables y adecuado para el sistema de seguridad S.C.A.T™
Para utilizar con (equipo) Embudos de seguridad
Incluye Aprobación UN-Y
Material HDPE
Mouth Style S70/71-Gewinde
Tipo de producto Contenedor
Esterilidad Nicht steril