Descripción
- Fabricado en HDPE robusto, que es muy resistente a casi todos los disolventes utilizados habitualmente en el laboratorio
- Los recipientes más pequeños tienen un volumen de tan solo 5 l y son perfectos para su uso en mesas o áreas de almacenamiento más reducidas.
- Los recipientes más grandes están disponibles con volúmenes de 10, 12, 20, 30 y 60 l, y pueden colocarse debajo de mesas o en cabinas de seguridad.
- Los tipos de rosca S55, S60/61, S65, S70/71, S90 y S95 se utilizan habitualmente en el laboratorio y son compatibles con la gama SCAT SafetyWasteCaps para la eliminación segura de sustancias peligrosas volátiles.
- Hay disponibles versiones especiales con flotadores para indicar el nivel o con fluoración interna para una doble protección del contenido, tanto para la permeación desde el exterior al interior como para la difusión desde el interior al exterior.
La amplia gama de recipientes que no son conductores eléctricos incluye una gran variedad de diseños para su uso individual en el laboratorio con el fin de eliminar disolventes en combinación con los tapones SCAT SafetyWasteCaps y así aumentar la seguridad de su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 2,6 gal |
| Capacidad (métrico) | 10 L |
| Tamaño del tapón | S55 |
| Color | Blanco (translúcido) |
| Descripción | Bidón de 10 l, S55, F-HDPE con aprobación UN, dimensiones (An x Al x F): 190 x 310 x 230 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 190 x 230 x 310 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para todos los fines y apto para el sistema de seguridad S.C.A.T™ |
| Incluye | Aprobación UN-Y, con fluoración interna |
| Material | HDPE |
| Mostrar más |