Learn More
SCAT Bote de seguridad
Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2.5 L
5 L
10 L
12 L
20 L
30 L
60 L
Tamaño del tapón:
GL45
S51
S55
S60/61
S60/61 y GL45
S70/71
S90
S95
Incluye:
2 aberturas
Aprobación UN-X
Aprobación UN-X; con fluoración interna
Aprobación UN-Y
Aprobación UN-Y, con fluoración interna
Control de nivel mecánico
Floater
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Fabricado en HDPE robusto, que es muy resistente a casi todos los disolventes utilizados habitualmente en el laboratorio
- Los recipientes más pequeños tienen un volumen de tan solo 5 l y son perfectos para su uso en mesas o áreas de almacenamiento más reducidas.
- Los recipientes más grandes están disponibles con volúmenes de 10, 12, 20, 30 y 60 l, y pueden colocarse debajo de mesas o en cabinas de seguridad.
- Los tipos de rosca S55, S60/61, S65, S70/71, S90 y S95 se utilizan habitualmente en el laboratorio y son compatibles con la gama SCAT SafetyWasteCaps para la eliminación segura de sustancias peligrosas volátiles.
- Hay disponibles versiones especiales con flotadores para indicar el nivel o con fluoración interna para una doble protección del contenido, tanto para la permeación desde el exterior al interior como para la difusión desde el interior al exterior.
La amplia gama de recipientes que no son conductores eléctricos incluye una gran variedad de diseños para su uso individual en el laboratorio con el fin de eliminar disolventes en combinación con los tapones SCAT SafetyWasteCaps y así aumentar la seguridad de su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 7,9 gal |
| Capacidad (métrico) | 30 L |
| Tamaño del tapón | S60/61 y GL45 |
| Color | Blanco (translúcido) |
| Descripción | Recipiente de 30 l, con 2 aberturas S60/61 y GL45 PE-HD, dimensiones (An x Al x Al): 290 x 400 x 380 mm ***Aprobación UN-Y no válida*** |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 290 x 380 x 400 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para todos los fines y apto para el sistema de seguridad S.C.A.T™ |
| Incluye | 2 aberturas |
| Material | HDPE |
| Mostrar más |