Learn More
Roetzmeier™ Contenedor de seguridad con tapón de rosca de 3,8 cm (1,5 pulg)
Código de producto. 11956116
Encompass
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 L
20 L
5L.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11956116 10 L cada uno
10643321 5L. cada uno
10663321 20 L cada uno
3 options
Código de producto. 11956116
Marca: Roetzmeier™ 10KK
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Contenedor de seguridad Roetzmeier de alta calidad diseñado para almacenar y manipular disolventes de forma segura.
  • Máxima seguridad para usted y sus disolventes
  • Fabricado en acero inoxidable 316
  • Juntas de PTFE
  • A prueba de explosiones debido al colector de llama y la válvula reguladora de presión
  • Conductor: se puede unir con cualquier parte del contenedor
  • Forma que ahorra espacio
  • Diseño de mango ergonómico
Spezifikation
Cierre incluido Sí
Tipo de tapón Tapón de rosca
Descripción Acero inoxidable con junta de PTFE y mango de acero inoxidable
Capacidad (métrico) 10 L
Para utilizar con (equipo) D150, A15, TR2, TR2V
Material Acero inoxidable
Acabado Electropulido
Temperatura máxima 200 °C
Forma Rectangulares
Grosor (imperial) 0,032 in
Grosor (métrico) 0,8 mm
Dimensiones 130 x 280 x 380 mm
Altura (imperial) 15 in
Altura (métrico) 380 mm
Diámetro de la abertura (imperial) 1,6 in
Diámetro de la abertura (métrico) 40 mm
Peso (imperial) 5,5 lb
Peso (métrico) 2,501 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.