Learn More
Roetzmeier™ Contenedor de seguridad con tapón de rosca de 3,8 cm (1,5 pulg)
Código de producto. 10643321
Encompass
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 L
20 L
5L.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10643321 5L. cada uno
10663321 20 L cada uno
11956116 10 L cada uno
3 options
Código de producto. 10643321
Marca: Roetzmeier™ 05KK
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Contenedor de seguridad Roetzmeier de alta calidad diseñado para almacenar y manipular disolventes de forma segura.
  • Máxima seguridad para los disolventes y para usted
  • Fabricado en acero inoxidable 316
  • Juntas de PTFE
  • A prueba de explosiones debido al colector de llama y la válvula reguladora de presión
  • Conductor: se puede unir con cualquier parte del recipiente
  • Forma que ahorra espacio
  • Diseño de mango ergonómico
Especificaciones
Cierre incluido Sí
Tipo de tapón Tapón de rosca
Descripción Acero inoxidable con junta de PTFE y mango de acero inoxidable
Capacidad (métrico) 5L.
Para utilizar con (equipo) D150, A15, TR2, TR2V
Material Acero inoxidable
Acabado Electropulido
Temperatura máxima 200 °C
Forma Rectangulares
Grosor (imperial) 0,032 in
Grosor (métrico) 0,8 mm
Dimensiones 130 x 200 x 310 mm
Altura (imperial) 12,2 in
Altura (métrico) 310 mm
Diámetro de la abertura (imperial) 1,6 in
Diámetro de la abertura (métrico) 40 mm
Peso (imperial) 3,6 lb
Peso (métrico) 1,650 kg