Learn More
Roetzmeier™ Recipiente de seguridad con tapón de rosca de 3,8 cm (1,25 pulg)
Código de producto. p-8014990
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
5 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10504362 1 L cada uno
10085761 2 L cada uno
10527711 5 l cada uno
3 options
Código de producto. 10504362
Marca: Roetzmeier™ 01K
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Recipiente de seguridad de alta calidad diseñado para almacenar disolventes de forma segura.
  • Máxima seguridad para los disolventes y para usted
  • Fabricado en acero inoxidable 316
  • Juntas de PTFE
  • A prueba de explosiones debido al colector de llama y la válvula reguladora de presión
  • Conductor: se puede unir con cualquier parte del recipiente
  • Diseño de mango ergonómico
  • Utilice el accesorio D125 (dispositivo de medición de 3,18 cm [1,25 pulg]) para dispensar líquidos de forma segura
  • Utilice el accesorio TR1 (embudo) para llenar cómodamente el recipiente
Especificaciones
Cierre incluido Sí
Tipo de tapón Tapón de rosca
Descripción Acero inoxidable con junta de PTFE y mango de aluminio recubierto de polvo
Capacidad (métrico) 1 L
Para utilizar con (equipo) D125, TR1
Material Acero inoxidable
Acabado Electropulido
Temperatura máxima 200 °C
Forma Redondo
Grosor (imperial) 0,024 in
Grosor (métrico) 0,6 mm
Altura (imperial) 8,6 in
Altura (métrico) 218 mm
Diámetro interior (imperial) 4 in
Diámetro de la abertura (imperial) 1,1 in
Diámetro exterior (imperial) 4,4 in
Diámetro interior (métrico) 101 mm
Diámetro de la abertura (métrico) 28 mm
Diámetro exterior (métrico) 111 mm
Peso (imperial) 1,4 lb
Peso (métrico) 0,656 kg