Learn More
Roetzmeier™ Recipiente de seguridad con tapón de rosca de 3,8 cm (1,25 pulg)
Código de producto. 10085761
Encompass
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
5 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10085761 2 L cada uno
10504362 1 L cada uno
10527711 5 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10085761 Proveedor Roetzmeier™ N.º de proveedor 02K
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Recipiente de seguridad de alta calidad diseñado para almacenar disolventes de forma segura.
  • Máxima seguridad para los disolventes y para usted
  • Fabricado en acero inoxidable 316
  • Juntas de PTFE
  • A prueba de explosiones debido al colector de llama y la válvula reguladora de presión
  • Conductor: se puede unir con cualquier parte del recipiente
  • Diseño de mango ergonómico
  • Utilice el accesorio D125 (dispositivo de medición de 3,18 cm [1,25 pulg]) para dispensar líquidos de forma segura
  • Utilice el accesorio TR1 (embudo) para llenar cómodamente el recipiente
Especificaciones
Cierre incluido Sí
Tipo de tapón Tapón de rosca
Descripción Acero inoxidable con junta de PTFE y mango de aluminio recubierto de polvo
Capacidad (métrico) 2 L
Para utilizar con (equipo) D125, TR1
Material Acero inoxidable
Acabado Electropulido
Temperatura máxima 200 °C
Forma Redondo
Grosor (imperial) 0,024 in
Grosor (métrico) 0,6 mm
Altura (imperial) 10,9 in
Altura (métrico) 276 mm
Diámetro interior (imperial) 4,7 in
Diámetro de la abertura (imperial) 1,1 in
Diámetro exterior (imperial) 5,2 in
Diámetro interior (métrico) 119 mm
Diámetro de la abertura (métrico) 28 mm
Diámetro exterior (métrico) 131 mm
Peso (imperial) 1,7 lb
Peso (métrico) 0,756 kg