Learn More
asecos™ Armario de almacenamiento de seguridad tipo 90 S-CLASSIC-90 con sistema anticaídas de puertas abiertas
Código de producto. 15947466 Tienda Asecos Productos
Click to view available options
Configuración:
2 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo)
2 estantes, 1 inserto perforado (285 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo)
3 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo)
3 estantes de bandejas, 1 inserto perforado (365 mm), 1 sumidero inferior de 55,5 litros (acero laminado con revestimiento en polvo)
3 estantes, 1 inserto perforado (375 mm), 1 sumidero inferior de 33 litros (acero laminado con revestimiento en polvo)
3 estantes, 1 inserto perforado (380 mm), 1 sumidero inferior de 33 litros (acero laminado con revestimiento en polvo)
3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo), 3 estantes de bandejas, 1 sumidero inferior (PP)
4 cajones de 19 litros (acero laminado con revestimiento en polvo)
4 cajones de 29 litros (acero laminado con revestimiento en polvo)
4 cajones de 6 litros (acero laminado con revestimiento en polvo)
6 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo), 3 estantes de bandejas, 1 sumidero inferior (PP)
6 cajones de 19 litros (acero laminado con revestimiento en polvo)
6 cajones de 29 litros (acero laminado con revestimiento en polvo)
6 cajones de 6 litros (acero laminado con revestimiento en polvo)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Solo para uso en interiores
Código de producto. 15947466
Marca: asecos™ 3253200133695
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Solo para uso en interiores
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo.
  • Construcción sólida y duradera: puerta con triple bisagra, cuerpo de armario fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo, elementos de seguridad montados fuera del armario para una mayor protección contra la corrosión
  • Fácil de usar y seguro (modelo WDAS): sistema anticaídas de puertas abiertas, retirada o almacenamiento de recipientes conveniente y seguro
  • Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con cilindro perfilado (posibilidad de integración en un sistema de bloqueo existente)
  • Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
  • Ventilación: conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE
Configuración 4 cajones de 6 litros (acero laminado con revestimiento en polvo)
Fondo exterior (métrico) 749 mm
Fondo interior (métrico) 657 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 657 × 450 × 1742 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 749 × 596 × 1968 mm
Modelo de puerta Con aletas, Con bisagras hacia la izquierda
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo
Altura exterior (métrico) 1968 mm
Altura (métrico) interior 1742 mm
Incluye 4 cajones de 6 litros (acero laminado con revestimiento en polvo)
Modelo S90.196.060.075.WDAS
N.º de puertas 1
Revestimiento de superficie Liso con revestimiento en polvo
Peso (métrico) 344 kg
Anchura exterior (métrico) 596 mm
Anchura (métrico) interior 450 mm
Color Gris claro
Material Acero
Tipo de producto Armario de seguridad