Learn More
asecos™ Armario de almacenamiento de seguridad tipo 90 S-CLASSIC-90 con sistema anticaídas de puertas abiertas
Tienda Asecos ProductosDescripción
- Construcción sólida y duradera: puerta con triple bisagra, cuerpo de armario fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo, elementos de seguridad montados fuera del armario para una mayor protección contra la corrosión
- Fácil de usar y seguro (modelo WDAS): sistema anticaídas de puertas abiertas, retirada o almacenamiento de recipientes conveniente y seguro
- Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con cilindro perfilado (posibilidad de integración en un sistema de bloqueo existente)
- Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
- Ventilación: conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | 90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE |
| Configuración | 3 estantes de bandejas, 1 inserto perforado (365 mm), 1 sumidero inferior de 55,5 litros (acero laminado con revestimiento en polvo) |
| Fondo exterior (métrico) | 616 mm |
| Fondo interior (métrico) | 524 mm |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 524 × 1050 × 1742 mm |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 616 × 1196 × 1968 mm |
| Modelo de puerta | Con aletas |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo |
| Altura exterior (métrico) | 1968 mm |
| Altura (métrico) interior | 1742 mm |
| Mostrar más |