Learn More
asecos™ Armario de almacenamiento de seguridad tipo 90 S-CLASSIC-90 con sistema anticaídas de puertas abiertas
Código de producto. 15903016 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Configuración:
2 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo)
2 estantes, 1 inserto perforado (285 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo)
3 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo)
3 estantes de bandejas, 1 inserto perforado (365 mm), 1 sumidero inferior de 55,5 litros (acero laminado con revestimiento en polvo)
3 estantes, 1 inserto perforado (375 mm), 1 sumidero inferior de 33 litros (acero laminado con revestimiento en polvo)
3 estantes, 1 inserto perforado (380 mm), 1 sumidero inferior de 33 litros (acero laminado con revestimiento en polvo)
3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo), 3 estantes de bandejas, 1 sumidero inferior (PP)
4 cajones de 19 litros (acero laminado con revestimiento en polvo)
4 cajones de 29 litros (acero laminado con revestimiento en polvo)
4 cajones de 6 litros (acero laminado con revestimiento en polvo)
6 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo), 3 estantes de bandejas, 1 sumidero inferior (PP)
6 cajones de 19 litros (acero laminado con revestimiento en polvo)
6 cajones de 29 litros (acero laminado con revestimiento en polvo)
6 cajones de 6 litros (acero laminado con revestimiento en polvo)
Tamaño de la unidad:
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Configuración unitSize
15903016 6 cajones de 19 litros (acero laminado con revestimiento en polvo) cada uno
15962846 2 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) cada uno
15982836 2 estantes, 1 inserto perforado (285 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) cada uno
15972846 3 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) cada uno
15904346 3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo), 3 estantes de bandejas, 1 sumidero inferior (PP) cada uno
15104609 3 estantes, 1 inserto perforado (375 mm), 1 sumidero inferior de 33 litros (acero laminado con revestimiento en polvo) cada uno
15982536 3 estantes, 1 inserto perforado (380 mm), 1 sumidero inferior de 33 litros (acero laminado con revestimiento en polvo) cada uno
15912546 3 estantes de bandejas, 1 inserto perforado (365 mm), 1 sumidero inferior de 55,5 litros (acero laminado con revestimiento en polvo) cada uno
15947466 4 cajones de 6 litros (acero laminado con revestimiento en polvo) cada uno
15983006 4 cajones de 19 litros (acero laminado con revestimiento en polvo) cada uno
15962546 4 cajones de 29 litros (acero laminado con revestimiento en polvo) cada uno
15914346 6 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo), 3 estantes de bandejas, 1 sumidero inferior (PP) cada uno
15967466 6 cajones de 6 litros (acero laminado con revestimiento en polvo) cada uno
15982546 6 cajones de 29 litros (acero laminado con revestimiento en polvo) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Solo para uso en interiores
Código de producto. 15903016 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 3020500133711
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Solo para uso en interiores
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo.
  • Construcción sólida y duradera: puerta con triple bisagra, cuerpo de armario fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo, elementos de seguridad montados fuera del armario para una mayor protección contra la corrosión
  • Fácil de usar y seguro (modelo WDAS): sistema anticaídas de puertas abiertas, retirada o almacenamiento de recipientes conveniente y seguro
  • Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con cilindro perfilado (posibilidad de integración en un sistema de bloqueo existente)
  • Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
  • Ventilación: conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE
Configuración 6 cajones de 19 litros (acero laminado con revestimiento en polvo)
Fondo exterior (métrico) 616 mm
Fondo interior (métrico) 524 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 524 × 750 × 1742 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 616 × 896 × 1968 mm
Modelo de puerta Con aletas
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo
Altura exterior (métrico) 1968 mm
Altura (métrico) interior 1742 mm
Incluye 6 cajones de 19 litros (acero laminado con revestimiento en polvo)
Modelo S90.196.090.WDAS
N.º de puertas 2
Revestimiento de superficie Liso con revestimiento en polvo
Peso (métrico) 427 kg
Anchura exterior (métrico) 896 mm
Anchura (métrico) interior 750 mm
Color Gris claro
Material Acero
Tipo de producto Armario de seguridad