Learn More
Kartell™ Caja de seguridad
Descripción
- Puede contener 10 recipientes de orina con capacidades de hasta 200 ml
- Puede contener 4 recipientes de heces con capacidades de hasta 30 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Recipientes para orina y heces |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 332 x 145 x 60 mm |
| Longitud (métrico) | 332 mm |
| Altura (métrico) | 60 mm |
| Anchura (métrico) | 145 mm |