Descripción
- Diseño robusto
- El asa ergonómica evita la fatiga de las manos y los accidentes relacionados al transportar cargas más pesadas
- El asa se puede presionar hacia abajo hacia cualquier lado para facilitar la carga y descarga
- El anillo de centrado estabiliza el frasco en el centro del transportador para un transporte más seguro y estable
- Los portadores vienen en cuatro colores con áreas de etiquetado designadas para una fácil identificación
- Hecho de elastómero termoplástico resistente a productos químicos - mezcla de PP
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Portabotellas de seguridad, 4,5 L, azul |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Azul |
| Admite | Frascos |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 1 |
| Forma | Cilíndrico |
| Apilables | N.º |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Transporte de reactivos embotellados |
| Mostrar más |