Learn More
DuPont™ Monos de polietileno de alta densidad (HDPE) Safespec™ Tyvek™ Classic Xpert™ modelo CHF5
Presentan un diseño ergonómico para un mejor ajuste y mayor libertad de movimiento. Los monos HDPE Safespec™ Tyvek™ Classic Xpert™ modelo CHF5 incluyen un nuevo diseño de capucha que se adapta a los contornos faciales perfectamente.
Marca: DuPont™ D14664003
10.38 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 10.00000kg
Descripción
Fabricados con polietileno de alta densidad no tejido.El mono con capucha DuPont™ Tyvek™ Plus es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele líquidos con base de agua y aerosoles, y ofrece una barrera excelente contra fibras y partículas finas
- Resistente a la par que ligero (<180 g por prenda)
- Cara, muñecas y tobillos elásticos, y cintura elástica pegada.
- Zona de la entrepierna amplia que facilita el movimiento
- Tirador de cremallera grande y fácil de agarrar
- capucha de 3 pieza ajustar bien la cabeza y la cara cuando uno gira la cabeza
- Blanco, tallas S a XXXL
Especificaciones
Mono con capucha | |
Tyvek™ Flashspun HDPE | |
Si | |
Elástico | |
Con capucha | |
Cremallera con cierre automático y solapa | |
Categoría III, Tipo 5-B y 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 | |
Manipulación farmacéutica, procesamiento químico, industria del petróleo y el gas, mantenimiento y operaciones generales, pintura automática por pulverización y muchas otras. | |
Classic Xpert |
XXXL | |
Blanco | |
Elástico en la espalda | |
Elástico | |
3 paneles | |
Cosido | |
De 124 a 132 cm | |
100/paq. |
El usuario debe realizar la evaluación de riesgos para determinar la protección necesaria.