Learn More
DuPont™ Mono con capucha Tyvek 500 Xpert
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11713103 Tienda DuPont Productos
Click to view available options
Tamaño:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4X-Large
5X-Large
6X-Large
7X-Large
Packungsgröße:
1 PCS
100 PCS
25 PCS
cada uno
paquete de 100
paquete de 25
Artikelnummer. 11713103
Marke: DuPont™ D14663977
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Presentan un diseño ergonómico para un mejor ajuste y mayor libertad de movimiento. Los monos HDPE Safespec™ Tyvek™ Classic Xpert™ modelo CHF5 incluyen un nuevo diseño de capucha que se adapta a los contornos faciales perfectamente.
Fabricados con polietileno de alta densidad no tejido. El mono con capucha DuPont™ Tyvek™ Plus es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele líquidos con base de agua y aerosoles, y ofrece una barrera excelente contra fibras y partículas finas
  • Resistente a la par que ligero (<180 g por prenda)
  • Cara, muñecas y tobillos elásticos, y cintura elástica pegada.
  • Zona de la entrepierna amplia que facilita el movimiento
  • Tirador de cremallera grande y fácil de agarrar
  • capucha de 3 pieza ajustar bien la cabeza y la cara cuando uno gira la cabeza
  • Blanco, tallas S a XXXL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tipo de producto Mono con capucha
Tamaño L
Material Tyvek Flashspun HDPE
Color Blanco
Desechables Si
Estilo de cintura Elástico en la espalda
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Con capucha
Hood Type 3 paneles
Tipo de tapón Cremallera con cierre automático y solapa
Tipo de costura Cosido
Certificaciones/conformidad Categoría III, Tipo 5-B y 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Tamaño del tórax (métrico) De 100 a 108 cm
Para utilizar con (aplicación) Manipulación farmacéutica, procesamiento químico, industria del petróleo y el gas, mantenimiento y operaciones generales, pintura automática por pulverización y muchas otras.
Cantidad 100/paq.
Modelo Classic Xpert
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
El usuario debe realizar la evaluación de riesgos para determinar la protección necesaria.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt