Learn More
Brady™ Candados SafeKey: Nailon
Código de producto. p-7214028
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Marrón
Morado
Naranja
Negro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
17100291 Morado cada uno
17100301 Marrón cada uno
17110301 Naranja cada uno
17120301 Azul cada uno
17100321 Negro cada uno
17170331 Blanco cada uno
17180331 Amarillo cada uno
17180351 Verde cada uno
17140381 Rojo cada uno
9 options
Código de producto. 17100291
Marca: Brady™ 150233
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los candados SafeKey Nylon de Brady son los candados definitivos para todas sus necesidades de seguridad.
  • Complementan la gama de candados SafeKey de Brady y tienen las mismas características.
  • El mecanismo innovador y de nuevo diseño de la llave le ofrece posibilidades mucho más exclusivas que un candado de seguridad estándar convencional sin sacrificar la seguridad del bloqueo.
  • El exclusivo mecanismo del candado está aislado y no es conductor, por lo que los trabajadores están protegidos frente a posibles descargas eléctricas cuando se inserta la llave.
  • El mecanismo del candado tiene 6 pasadores de cilindro de acero de precisión para un gran número de diferencias de llave y resistencia a la manipulación.
  • Los candados son ligeros y resistentes a impactos, la temperatura, los productos químicos y la corrosión.
  • Su cuerpo no conductor, que no produce chispas, tiene un diseño estriado para ofrecer un mejor manejo y agarre.
  • La llave y el cuerpo del candado de color a juego permiten una rápida identificación en la aplicación.
  • Se suministra 1 llave con cada candado.
  • Retención de llave (la llave no se podrá sacar hasta que el arco del candado esté bien cerrado).
  • Es posible personalizar las llaves, los grabados, los registros, la llave maestra y la gran llave maestra: descubra nuestras posibilidades de personalización.
Especificaciones
Tipo de producto Candados con llave
Alternate Part Number NYL-PRP-76ST-KD
Color Morado
Material Nailon
Diámetro de la argolla (métrico) 6,40 mm
Altura de la argolla (métrico) 76,00 mm
Material (Shackle) Acero
N.º de pasadores 6
Cantidad 1 unidad
Anchura (imperial) 1,496 in
Anchura (métrico) 38,00 mm
Anchura de la argolla (métrico) 33,00 mm