Learn More
Brady™ Candados compactos Safekey - nailon con grillete de plástico de 25 mm, con llaves diferentes
Código de producto. 17150271
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Marrón
Morado
Naranja
Negro
Rojo
Verde
Cantidad:
1 unidad
Paquete de 6
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
Código de producto. Color Cantidad unitSize
17150271 Blanco Paquete de 6 paquete de 6
17190241 Rojo 1 unidad cada uno
17100251 Amarillo 1 unidad cada uno
17110251 Verde 1 unidad cada uno
17120251 Azul 1 unidad cada uno
17130251 Negro 1 unidad cada uno
17140251 Naranja 1 unidad cada uno
17150251 Morado 1 unidad cada uno
17160251 Marrón 1 unidad cada uno
17170251 Blanco 1 unidad cada uno
17170261 Rojo Paquete de 6 paquete de 6
17180261 Amarillo Paquete de 6 paquete de 6
17190261 Verde Paquete de 6 paquete de 6
17100271 Azul Paquete de 6 paquete de 6
17110271 Negro Paquete de 6 paquete de 6
17120271 Naranja Paquete de 6 paquete de 6
17130271 Morado Paquete de 6 paquete de 6
17140271 Marrón Paquete de 6 paquete de 6
18 options
Código de producto. 17150271
Marca: Brady™ 150215
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los candados SafeKey Nylon Compact de Brady son una gama de candados ligeros y de pequeño tamaño, adecuados para los programas de aislamiento de energía o en espacios pequeños.
  • Complementa la gama Brady™ Safekey Padlock y tiene las mismas características
  • El nuevo mecanismo de claves innovador y diseñado le ofrece unas posibilidades de cierre mucho más exclusivas que un candado de seguridad estándar convencional, sin sacrificar un bloqueo seguro
  • El único mecanismo de bloqueo está aislado y no es conductor para proteger a los trabajadores de descargas eléctricas al insertar la llave
  • El mecanismo de bloqueo tiene un seguro con 6 hojas de acero de precisión para lograr un gran número de llaves diferentes y es resistente a la manipulación
  • Las cerraduras son compactas y ligeras y resisten los impactos, la temperatura, los productos químicos y la corrosión
  • Su cuerpo no conductor y antichispazos cuenta con un diseño acanalado para facilitar el agarre y el manejo
  • La llave y el cuerpo de la cerradura coincidentes con el color permiten una rápida identificación en la aplicación
  • Se suministra 1 llave con cada cerradura
  • Llaves personalizadas, grabado, gráficos, llave maestra y llave gran maestra disponibles
Especificaciones
Tipo de producto Candados con llave
Tipo de clave Con llaves diferentes
Alternate Part Number CPT-WHT-25PL-KD6PK
Color Blanco
Material Nailon
Diámetro de la argolla (imperial) 0,19 in
Diámetro de la argolla (métrico) 4,7 mm
Altura de la argolla (imperial) 1 in
Altura de la argolla (métrico) 25 mm
Material (Shackle) Plástico
N.º de pasadores 6
Cantidad Paquete de 6
Anchura (imperial) 1,3 in
Anchura de la argolla (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 33 mm
Anchura de la argolla (métrico) 26 mm