Learn More
Brady™ Candados SafeKey: aluminio con grillete de acero de 76 mm, con llaves diferentes
Descripción
- Fabricados con cuerpo de aluminio sólido y grillete de acero, los candados Brady™ son ligeros y resistentes
- Complementa la gama Brady™ Safekey Padlock y tiene las mismas características
- Las cerraduras son resistentes a productos químicos y a la corrosión
- Su exclusivo mecanismo de bloqueo está aislado y tiene un seguro con 6 hojas de acero de precisión para lograr un gran número de claves diferentes y es resistente a la manipulación
- La llave y el cuerpo de la cerradura coincidentes con el color permiten una rápida identificación en la aplicación
- Se suministra 1 llave con cada cerradura
- Llaves personalizadas, grabado, gráficos, llave maestra y llave gran maestra disponibles
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Candados con llave |
| Tipo de clave | Con llaves diferentes |
| Alternate Part Number | ALU-GRN-76ST-KD |
| Color | Verde |
| Material | Aluminio anodizado |
| Diámetro de la argolla (imperial) | 0,25 pulg |
| Diámetro de la argolla (métrico) | 6,4 mm |
| Altura de la argolla (imperial) | 3 in |
| Altura de la argolla (métrico) | 76 mm |
| Material (Shackle) | Acero |
| Mostrar más |