Learn More
DWK Life Sciences Protección, para tomas esmeriladas estándar de seguridad
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescription
Los anillos de tensión de poliamida tienen muy buenas propiedades deslizantes. Ayudan a aflojar de forma segura las juntas fijas a través de una distribución uniforme de la fuerza.
- Mediante una distribución uniforme de la fuerza, las juntas atascadas pueden aflojarse de manera segura.
- Debido a sus propiedades materiales, los anillos de tiro tienen muy buenas propiedades deslizantes.
Specifications
Specifications
| Cantidad | 10/Pk. |
| Descripción del artículo | Para asegurar la molienda de seguridad |
| Tipo | Protección |
| Tamaño de junta | NS 29/32 |