Learn More
Thermo Scientific™ Cabinas de seguridad biológica de Clase II Safe 2020
Proteja muestras en laboratorios de investigación, laboratorios farmacéuticos de control de calidad, farmacias y clínicas con las cabinas de seguridad para productos biológicos de Clase II Safe 2020.
Marca: Thermo Scientific™ 51026640
Descripción
Proteja muestras en laboratorios de investigación, laboratorios farmacéuticos de control de calidad, farmacias y clínicas con las cabinas de seguridad para productos biológicos de Clase II Thermo Scientific™ Safe 2020. Combinada con el modo Night-Set-Back (reducción de la velocidad de los ventiladores cuando la ventana está cerrada), la BSC Safe 2020 consume cientos de kilovatios menos de energía que las cabinas de la competencia, lo que permite ahorrar costes y reducir la huella de carbono del laboratorio.
Características
- Mayor protección para el personal y los productos con las mejores prestaciones de flujo de aire y tecnología de filtros de su clase
- Diseño ergonómico excepcionalmente cómodo que evita la fatiga del usuario y fomenta hábitos de trabajo seguros
- Eficiencia energética maximizada que protege el medio ambiente y reduce considerablemente los costes
- Tecnología de CC superior que utiliza la energía de manera eficiente y emite menos calor
- Tecnología digital Smart Flow™ que mantiene un flujo de aire constante durante la carga del filtro normal o en caso de obstrucción temporal del flujo de aire
- Filtro de aire de suministro/escape: HEPA H14 EN 1822, 99,995 % al tamaño de partículas con mayor penetración (MPPS
- ) Abertura de la guillotina: altura de trabajo de 20 cm; se puede abrir completamente a 77,3 cm para realizar una limpieza a fondo
- Radiación UV de haces cruzados en ambas paredes opcional que ilumina toda el área de trabajo, lo que garantiza una desinfección minuciosa para conseguir la máxima protección de las muestras
- Silenciosa: niveles de ruido de 56 o 58 dBA, en función del modelo
Seguridad y protección
- La monitorización con sensor de presión garantiza un flujo de aire seguro en toda la superficie de trabajo
- Un sistema de alarma independiente alerta inmediatamente de cualquier obstrucción del flujo de aire
Fabricación innovadora
- Ventana de guillotina frontal sin marco y ventana lateral de vidrio que ofrecen una visión despejada de toda la superficie de trabajo
- Junta de ventana estanca a los aerosoles que ofrece protección adicional cuando la cabina se encuentra en modo de espera
- Superficie de trabajo de acero inoxidable resistente a rayaduras con surcos que atrapan los líquidos derramados
- EN 12469
Las cabinas se pueden configurar totalmente con opciones y accesorios adecuados a sus necesidades. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información. No disponible en EE. UU.