missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SAE1 Monoclonal Antibody (OTI6C7), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200018676
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17514973 30 μL 30 microlitros
17594963 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17514973 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA805142S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SAE1 Monoclonal antibody specifically detects SAE1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno SAE1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6C7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica SAE1
N.º de referencia del gen Q9UBE0
Alias de gen 2400010M20Rik; 2610044L12Rik; activator of SUMO1; AL033372; AOS1; AW743391; D7Ertd177e; FLJ3091; HSPC140; Sae1; sentrin/SUMO-activating protein AOS1; Sua1; SUMO-1 activating enzyme E1 N subunit; SUMO1 activating enzyme subunit 1; SUMO-1 activating enzyme subunit 1; SUMO-activating enzyme subunit 1; SUMO-activating enzyme subunit 1, N-terminally processed; ubiquitin-like (sentrin) activating enzyme E1A; ubiquitin-like 1 (sentrin) activating enzyme E1A; ubiquitin-like 1 (sentrin) activating enzyme subunit 1; ubiquitin-like 1-activating enzyme E1A; ubiquitin-like protein SUMO-1 activating enzyme; Ubl1a1; Uble1a
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human SAE1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10055
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.