missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SAE1 Monoclonal Antibody (OTI6C7), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17594963
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17594963 100 μL 100 microlitros
17514973 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17594963

Marca: Origene Technologies TA805142

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Posttranslational modification of proteins by the addition of the small protein SUMO, or sumoylation, regulates protein structure and intracellular localization. SAE1 and UBA2 form a heterodimer that functions as a SUMO-activating enzyme for the sumoylation of proteins.

Especificaciones

Antígeno SAE1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6C7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica SAE1
N.º de referencia del gen Q9UBE0
Alias de gen AOS1, HSPC140, SUA1, UBLE1A
Símbolos de los genes SAE1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human SAE1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10055
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.