missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SAE1 Monoclonal Antibody (OTI1G8)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15915844
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15915844 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15915844

Proveedor: Invitrogen MA526244

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

SAE1 Monoclonal Antibody (OTI1G8)

SAE1 Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SAE1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1G8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica SAE1
N.º de referencia del gen Q9UBE0
Alias de gen 2400010M20Rik; 2610044L12Rik; activator of SUMO1; AL033372; AOS1; AW743391; D7Ertd177e; FLJ3091; HSPC140; Sae1; sentrin/SUMO-activating protein AOS1; Sua1; SUMO-1 activating enzyme E1 N subunit; SUMO1 activating enzyme subunit 1; SUMO-1 activating enzyme subunit 1; SUMO-activating enzyme subunit 1; SUMO-activating enzyme subunit 1, N-terminally processed; ubiquitin-like (sentrin) activating enzyme E1A; ubiquitin-like 1 (sentrin) activating enzyme E1A; ubiquitin-like 1 (sentrin) activating enzyme subunit 1; ubiquitin-like 1-activating enzyme E1A; ubiquitin-like protein SUMO-1 activating enzyme; Ubl1a1; Uble1a
Símbolos de los genes SAE1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of SAE1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10055
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.